missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Soap solution, According to Boutron and Boudet, DIN 8106, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
pezzi 6
Descrizione
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
- Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
- Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
- Reagenti per complessometria:
- Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
- Agenti mascheranti
- Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Soap solution |
| Nota nome | According to Boutron and Boudet, DIN 8106 |
| Forma fisica | Buffer/Volumetric Solutions |
| Punti di ebollizione | 78°C |
| CAS | 7732-18-5, 56-81-5, 64-17-5, 108-10-1 |
| CAS max % | 47.2300% |
| Densità | 0.930 g/cm3 |
| Quantità | 6 x 1 L |
| Punto d'infiammabilità | 22°C |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto