missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Soap solution, According to Boutron and Boudet, DIN 8106, Honeywell Fluka™

Codice prodotto. p-7072184 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
pezzi 6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15605010

Marca: Honeywell-Fluka 353661L

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

According to Boutron and Boudet, DIN 8106

I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:

  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso

  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche


TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Soap solution
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 22°C (71.6°F)
Formula molecolare CH4O
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC Name metanolo
Molecular Weight (g/mol) 32.04
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Soap solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium hydroxide,ethanol
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato