Learn More
Lenz Laborglasintrumente Sockets
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
NS 34/35
NS 40/38
NS 5/13
NS 50/42
NS 55/44
NS 7/16
NS 71/51
NS 85/55
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- Acc. to DIN 12249 form E and in addition to DIN standard
- Conical ground sockets
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Nessun giunto rastremato standard | NS 7/16 |
| Materiale | Duran Glass |