missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SOCS-1 Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-98891F
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
SOCS-1 Polyclonal specifically detects SOCS-1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifica
| SOCS-1 | |
| Polyclonal | |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| JABTec-interacting protein 3, JAK binding protein, JAK-binding protein, SOCS-1CIS1, SSI-1CISH1, SSI1cytokine-inducible SH2 protein 1, STAT induced SH3 protein 1, STAT-induced STAT inhibitor 1, suppressor of cytokine signaling 1, TIP-3, TIP3Cish1 | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human SOCS-1. | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 8651 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunofluorescence | |
| FITC | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto