Learn More
SOD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene SOD1
Concentrazione 0.2 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16896543
Vedere i documenti
Proteintech
10269-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16886543
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
10269-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
SOD1 (superoxide dismutase) binds copper and zinc ions and is one of two isozymes responsible for destroying free superoxide radicals in the body. This isozyme is a soluble cytoplasmic protein, acting as a homodimer to convert naturally-occurring but harmful superoxide radicals to molecular oxygen and hydrogen peroxide. The other isozyme is a mitochondrial protein. Mutations in this gene have been implicated as causes of familial amyotrophic lateral sclerosis. Rare transcript variants have been reported for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
SOD1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
P00441, P07632, P08228
20655, 24786, 6647
SOD1 Fusion Protein Ag0335
Primary
-20°C
SOD1
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ALS, ALS1, homodimer, IPOA, SOD, SOD1, Superoxide dismutase [Cu Zn]
SOD1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt