Learn More
Brannan™ Idrometro per densità specifica in vetro sodico serie 200
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
1.200 - 1.400 g/ml
1.400 - 1.600 g/ml
Da 0.800 a 1.000 g/ml
Da 1.600 a 1.800 g/ml
Da 1.800 a 2.000 g/ml
da 1.00 a 1.20 g/ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Compares the relative density of a given liquid with that of water at 15.6°C (60°F). Brannan™ 200 Series Specific Gravity Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
- 250 mm in length
- Scale subdivision 0.002
- Accuracy of ± 0.002 specific gravity
- Includes protective plastic tube
- Available adjusted for either low or medium surface tension
- Available for numerous specific gravity ranges
Specifica
Specifica
| Quantità | Confezione da 1 |
| Tipo | Idrometri per peso specifico serie 200 |
| Accuracy | 0.004 g/ml |
| Incrementi | 0.002 g/ml |
| Certificazione/Conformità | ISO 650, 916 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Materiale | Glass |
| Tipo di zavorra | Zavorra in acciaio |
| Intervallo Baumé | 0.8 to 1 g/mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Densità relativa di un determinato liquido rispetto all'acqua |
| Vedi altri risultati |