Learn More
Fisherbrand™ Imbuto in vetro sodico
Codice prodotto. 11502423 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
35 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11502423
L'imbuto in vetro sodico-calcico Fisherbrand™ è ideale per travasare liquidi in applicazioni di laboratorio. L'imbuto è realizzato in vetro sodico-calcico trasparente con uno stelo da 40 mm.
  • Caratteristiche: pareti medie senza bordo
  • Grado: provetta per test in vetro borosilicato con coefficiente di espansione 3.3
  • Conforme a: ISO 4142
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 35 mm
Materiale Soda Lime Glass
Lunghezza (sistema metrico) gambo 40 mm