Learn More
Brannan™ Idrometro per densità specifica in vetro sodico serie M100
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
0.70 to 0.80 g/mL
0.80 to 0.90 g/mL
0.90 to 1.00 g/mL
1.10 - 1.20 g/ml
1.20 - 1.30 g/ml
1.30 to 1.40 g/mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Compares the relative density of a given liquid with that of water at 15.6°C (60°F). Brannan™ M100 Series Specific Gravity Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
- Includes protective plastic tube
- 250 mm in length
- Scale subdivision 0.002
- Accuracy of 0.002 specific gravity
- Available adjusted for either low or medium surface tension
- Available for numerous specific gravity ranges
Specifica
Specifica
| Quantità | Confezione da 1 |
| Tipo | Idrometro per peso specifico M100 |
| Accuracy | 0.002 g/ml |
| Incrementi | 0.002 g/ml |
| Certificazione/Conformità | ISO 650, 916 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Tipo di zavorra | Zavorra d'acciaio |
| Da utilizzare con (applicazione) | Densità relativa di un determinato liquido rispetto all'acqua |
| Intervallo di gravità specifica | 1.20 - 1.30 g/ml |