Learn More
Brannan™ Specific Gravity Hydrometers M50 Series
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
Da 1.00 a 1.05 g/ml
Da 1.05 a 1.10 g/ml
Da 1.10 a 1.15 g/ml
Da 1.15 a 1.20 g/ml
Da 1.20 a 1.25 g/ml
Da 1.25 a 1.30 g/ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Compares the relative density of a given liquid with that of water at 15.6°C (60°F). Brannan™ M50 Series Specific Gravity Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
- Includes protective plastic tube
- 270 mm in length
- Accuracy of 0.001 specific gravity
- Available for numerous specific gravity ranges
Specifica
Specifica
| Quantità | Confezione da 1 |
| Tipo | Idrometro per peso specifico M50 |
| Accuracy | 0.001 g/ml |
| Incrementi | 0.001 g/ml |
| Certificazione/Conformità | ISO 650, 916 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 270 mm |
| Tipo di zavorra | Zavorra in acciaio |
| Da utilizzare con (applicazione) | Densità relativa di un determinato liquido rispetto all'acqua |
| Intervallo di gravità specifica | Da 1.10 a 1.15 g/ml |