Learn More
Brannan™ Specific Gravity Hydrometers M50 Series
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12851468
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
Da 1.00 a 1.05 g/ml
Da 1.05 a 1.10 g/ml
Da 1.10 a 1.15 g/ml
Da 1.15 a 1.20 g/ml
Da 1.20 a 1.25 g/ml
Da 1.25 a 1.30 g/ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12851468
Marca: Brannan™ 10/928/0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Shot loaded specific gravity hydrometers for a variety of surface tension ranges.
Compares the relative density of a given liquid with that of water at 15.6°C (60°F). Brannan™ M50 Series Specific Gravity Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
  • Includes protective plastic tube
  • 270 mm in length
  • Accuracy of 0.001 specific gravity
  • Available for numerous specific gravity ranges
Specifications
Quantità Confezione da 1
Tipo Idrometro per peso specifico M50
Accuracy 0.001 g/ml
Incrementi 0.001 g/ml
Certificazione/Conformità ISO 650, 916
Lunghezza (sistema metrico) 270 mm
Tipo di zavorra Zavorra in acciaio
Intervallo Baumé 1.2 to 1.25 g/mL
Da utilizzare con (applicazione) Densità relativa di un determinato liquido rispetto all'acqua
Intervallo di gravità specifica Da 1.20 a 1.25 g/ml