Learn More
Brannan™ Twaddell Hydrometers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12829177
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
Da 0 a 24 Tw
Da 24 a 48 Tw
Da 74 a 102 Tw
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12829177
Marca: Brannan™ 10/101/0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For reporting the measured specific gravity of a liquid relative to water. Brannan™ Twaddell Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
For reporting the measured specific gravity of a liquid relative to water. Brannan™ Twaddell Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
  • 160 mm in length
  • With single degree divisions
  • Adjusted for use at 15.6°C (60°F)
  • For medium surface tension liquids
  • Available for numerous Twaddell ranges
Specifica
Quantità Confezione da 1
Tipo Idrometro Twaddle
Accuracy ±1 Tw
Incrementi 1 Tw
Lunghezza (sistema metrico) 160 mm
Tipo di zavorra Zavorra in acciaio
Intervallo Baumé 0 to 24 Tw
Da utilizzare con (applicazione) For Reporting The Measured Specific Gravity Of A Liquid Relative To Water
Intervallo di gravità specifica Da 0 a 24 Tw