Learn More
Brannan™ Twaddell Hydrometers
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
Da 0 a 24 Tw
Da 24 a 48 Tw
Da 74 a 102 Tw
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For reporting the measured specific gravity of a liquid relative to water. Brannan™ Twaddell Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
- 160 mm in length
- With single degree divisions
- Adjusted for use at 15.6°C (60°F)
- For medium surface tension liquids
- Available for numerous Twaddell ranges
Specifica
Specifica
| Quantità | Confezione da 1 |
| Tipo | Idrometro Twaddle |
| Accuracy | ±1 Tw |
| Incrementi | 1 Tw |
| Lunghezza (sistema metrico) | 160 mm |
| Tipo di zavorra | Zavorra in acciaio |
| Intervallo di gravità specifica | Da 24 a 48 Tw |