Learn More
Brannan™ Twaddell Hydrometers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12859177
Click to view available options
:
Specific Gravity Range: 74 to 102 Tw
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 12859177
Marca: Brannan™ 10/104/0
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
For reporting the measured specific gravity of a liquid relative to water. Brannan™ Twaddell Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
For reporting the measured specific gravity of a liquid relative to water. Brannan™ Twaddell Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
  • 160 mm in length
  • With single degree divisions
  • Adjusted for use at 15.6°C (60°F)
  • For medium surface tension liquids
  • Available for numerous Twaddell ranges