Learn More
Soda Lime, Extra Pure, SLR, 2.5-5mm, Not Hygroscopic, Granules, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10470384 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
5kg
Codice prodotto. 10470384
Marca: Fisher Chemical S/1560/65
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Soda Lime, Extra Pure, SLR, 2.5-5mm, Not Hygroscopic, Granules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8006-28-8
Formula molecolare CaHNaO2
Molecular Weight (g/mol) 96.074
Numero MDL 134094
InChI Key HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh
PubChem CID 66545795
IUPAC Name sodium;oxocalcium;hydroxide
SMILES [OH-].O=[Ca].[Na+]
Specifica
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 5 kg
Imballaggio Fusto in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Soda lime
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.