Learn More
Soda Lime, Extra Pure, SLR, 2.5-5mm, Not Hygroscopic, Granules, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
5kg
Descrizione
Soda Lime, Extra Pure, SLR, 2.5-5mm, Not Hygroscopic, Granules
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 250 g |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Soda lime
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.