Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Perline in vetro sodico-calcico
Click to view available options
Diameter (Metric) Outside:
2 mm
3mm
4mm
5mm
6mm
Dimensione della confezione:
1kg
Specifica
Specifica
| Tipo | Beads |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Diameter (Metric) Outside | 3mm |
| Quantità | 1Pack |