Learn More
Fisherbrand™ Bottiglia con collo a vite in vetro sodico-calcico ambrato con collo sagomato
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 40
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Colore | Ambra |
| Diametro (sistema metrico) interno | 76.8 mm |
| Materiale | In vetro soda-calcico |
| ID collo (sistema metrico) | 28 mm |
| N. per confezione | 10 Pack |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Materiale della vite | Polipropilene |
| Colore chiusura | Bianco |
| Materiale rivestimento interno | Polycone |
| Vedi altri risultati |