Learn More
Jaytec Glass™ Pipette volumetriche in vetro sodico-calcico
Codice prodotto. 30308648
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 mL
Tempo del flusso min.:
da 10 a 25 sec
Tolleranza:
±0.015 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tempo del flusso min. Tolleranza Dimensione della confezione
30308648 2.5 mL da 10 a 25 sec ±0.015 ml pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30308648 Fornitore Jaytec Glass™ N. del fornitore BJ.433
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    122.48€ / pezzi 5
    Risparmia 24.52€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 05-11-2026
The One-mark Class A Bulb Pipette is manufactured according to BS EN ISO 648:2008 guidelines from borosilicate or soda glass.
  • For precise measurement and delivery of a specific volume of aqueous liquid
  • Calibrated To Deliver (Ex) at +20°C reference temperature
  • Tolerances conform to Class A
  • Permanent enamel print
Specifica
Spina aspiratore No
Autoclavabile Autoclavable
Calibrazione Per erogazione
Certificazione/Conformità BS EN ISO 648:2008
Classe Classe A
Descrizione BS1583
Materiale Borosilicate Glass, Soda Lime Glass
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) To dispense a known volume of aqueous liquid
Graduato Sì
Graduazioni 1
Graduation Type One-mark
Tempo del flusso min. da 10 a 25 sec
Quantità 1 ciascuno
Tolleranza ±0.015 ml
Colore Clear
Volume (sistema metrico) 2.5 mL
Lunghezza (sistema metrico) 380 mm
Tipo Bulb Pipet
Monouso Reusable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipet Filler