Learn More
Gravis Bottiglie a fascetta in vetro sodico-calcico
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
15 ml
24 mL
50 ml
100 mL
Colore:
Amber
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 130
pezzi 168
pezzi 252
pezzi 88
Descrizione
- Available in clear or amber glass for light-sensitive materials
- Manufactured from soda lime glass
- Neck diameter of 20mm
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Colore | Amber |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 20 mm |
| Materiale | Vetro soda-calcico |
| N. per confezione | Confezione da 130 |
| Quantità | Confezione da 130 |
| Altezza (sistema metrico) | 73 mm |
| Product Type | Flacone con collo crimp |
| Diametro (sistema metrico) | 43 mm |