Learn More
Brand™ Provetta per coltura in vetro sodico-calcico
Codice prodotto. 10261261 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
160 mm
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 105
pezzi 144
pezzi 250
pezzi 344
pezzi 78
Codice prodotto. 10261261
Marca: Brand™ 114105
In vetro soda-calcico. Le provette per colture in vetro soda-calcico BRAND™ sono senza bordo e autoclavabili a 121 °C.
  • Manufactured from soda lime glass.
  • Rimless
  • Autoclavable at 121°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Materiale Vetro sodico calcico
Quantità 250/conf.
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Product Type Coltura