Learn More
Brand™ Provetta per coltura in vetro sodico-calcico
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
160 mm
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 105
pezzi 144
pezzi 250
pezzi 344
pezzi 78
Descrizione
- Manufactured from soda lime glass.
- Rimless
- Autoclavable at 121°C.
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Materiale | Vetro sodico calcico |
| Quantità | 250/conf. |
| Diametro (sistema metrico) | 10 mm |
| Product Type | Coltura |