Learn More
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Light Wall Rimmed Test Tube
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
16 mm
24 mm
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 4142 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Materiale | Vetro sodico calcico |
| Quantità | 100 Pack |
| Con bordo | Sì |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |