Learn More
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Light Wall Rimmed Test Tube
Codice prodotto. 15842275 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
16 mm
24 mm
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 15842275
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manufactured from soda lime glass and constructed with light walls. Fisherbrand™ Soda Lime Glass Light Wall Rimmed Test Tubes are ideal for general mixing and laboratory work.
  • Withstands moderate warming
  • Light weight
  • Complies with ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 4142
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Vetro sodico calcico
Quantità 50 Pack
Con bordo
Diametro (sistema metrico) 24 mm