Learn More
Fisherbrand™ Provetta Durham a parete sottile con bordo in vetro sodico-calcico
Codice prodotto. 11932188 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
125 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 11932188
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In vetro soda-calcico e con pareti sottili. Le provette per test a pareti sottili con bordo in vetro soda-calcico Fisherbrand™ sono ideali per agitazione generica e operazioni in laboratorio.
  • Features: rimmed light walls
  • Withstands: moderate warming
  • Complies to: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 4142
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Materiale Vetro sodico calcico
Quantità Conf. da 100
Con bordo
Diametro (sistema metrico) 12 mm