Learn More
BRAND™ Pipette Pasteur in vetro sodico-calcico
Realizzato in vetro sodico-calcico, è conforme agli standard ISO 7712. Le pipette Pasteur BRAND™ in vetro sodico-calcico includono una lunga punta capillare affusolata, ideale per trasferire volumi ridotti di soluzioni acquose. L'estremità di aspirazione con restringimento per un tappo in cotone consente il filtraggio di piccole quantità.
75.85€ - 108.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7712 |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 7 mm |
Materiale | Vetro sodico-calcico |
Quantità | Confezione da 1000 |
Stile punta | Puntale capillare |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15212699
|
BRAND™
747720 |
225 mm |
108.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15202699
|
BRAND™
747715 |
145 mm |
75.85€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- In vetro sodico-calcico.
- Conforme agli standard ISO 7712.
- Punta capillare allungata ideale per trasferire volumi ridotti di soluzioni acquose.
- L'estremità di aspirazione con restringimento per un tappo in cotone consente il filtraggio di piccole quantità.
Specifica
ISO 7712 | |
Vetro sodico-calcico | |
Puntale capillare | |
Pipetta Pasteur |
7 mm | |
Confezione da 1000 | |
2 ml |