Learn More
BRAND™ Piastre di Petri in vetro a calce sodata
Codice prodotto. p-8011231 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Altezza (sistema metrico):
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10624552
Marca: BRAND™ 455742
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Perfette per applicazioni di colture microbiche o cellulari, queste piastre di Petri in vetro a calce sodata sono caratterizzate da un'eccellente qualità di vetro e di manifattura.
  • Dish and lid are flat inside and outside
  • Free from bubbles and streaks
  • Cut edges are fire-polished
  • Suitable for short-term chemical exposure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Soda Lime Glass
Forma Round
Tipo Piastra di Petri
Bordi Fire-polished cut edges
Altezza (sistema metrico) 15 mm
Diametro (sistema metrico) 100 mm