Learn More
BRAND™ Piastre di Petri in vetro a calce sodata
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Altezza (sistema metrico):
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Dish and lid are flat inside and outside
- Free from bubbles and streaks
- Cut edges are fire-polished
- Suitable for short-term chemical exposure
Specifica
Specifica
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Forma | Round |
| Tipo | Piastra di Petri |
| Bordi | Fire-polished cut edges |
| Altezza (sistema metrico) | 12 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 40 mm |