Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti lisci in vetro sodico-calcico
Codice prodotto. 10233911
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
30mm
35mm
40mm
45mm
50mm
55mm
60mm
70mm
80 mm
100mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10233911
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05318003
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For the safe and easy mixing, pouring and storage of chemicals in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Plain Funnels are manufactured from soda-lime glass.
  • With short stem
  • Angle at 60°
Specifica
Diametro (sistema metrico) gambo 6mm
Materiale Soda Lime Glass
Angolo 60°
Lunghezza (sistema metrico) gambo 30mm