Learn More
Fisherbrand™ Provetta per test in vetro a calce sodata senza bordo
Codice prodotto. 15842265 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
12 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15842265
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per conservare materiale e reagenti per analisi. Le provette per test senza bordo Fisherbrand™ in vetro a calce sodata sono disponibili in vari formati per soddisfare le diverse esigenze.
  • Soda Lime Glass
  • Rimless
  • Disposable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 4142
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Vetro sodico calcico
Quantità 100 Pack
Con bordo No
Diametro (sistema metrico) 12 mm