Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime Glass Culture Tube
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
40 mm
50 mm
55 mm
70 mm
120 mm
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
8 mm
9.5 mm
10.5 mm
11 mm
12 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 250
pezzi 500
Descrizione
- Rimmed top
- Unlableled
- Clear soda lime glass
- Uniform bottom
- Disposable
Specifica
Specifica
| Tipo di design | Fondo rotondo |
| Lunghezza (sistema metrico) | 125 mm |
| Imballaggio | 250Pack |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |
| Product Type | Provetta per test |