Learn More
Hirschmann™ Soda-lime Glass Test Tube with Round Bottoms
Codice prodotto. 10528771
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm
16 mm
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10528771
Marca: Hirschmann™ 9270106
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Test tubes without scale made from sodalime glass.
  • Plain end
  • Round bottom
  • Sodalime-glass
Specifica
Descrizione Dimensions: 75 x 12 mm, Wall thickness: 0.8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Materiale Vetro sodico calcico
Quantità 100/Pk.
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Product Type Test Tube