Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provette in vetro sodico-calcico
Codice prodotto. 11863360
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
75 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Diametro (sistema metrico):
6.5 mm
10 mm
11.5 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 250
Codice prodotto. 11863360
Marca: DWK Life Sciences A405006500711
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le provette per coltura cellulare in vetro sodico-calcico Kimble Chase™ sono indicate per analizzare materiali di coltura cellulare fondamentali per diagnosi e sperimentazione.
  • Soda lime glass
  • Round bottom
  • X250
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di design Fondo rotondo
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Imballaggio 1000Pack
Diametro (sistema metrico) 6.5 mm
Product Type Provetta per test