Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provette in vetro sodico-calcico
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
75 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Diametro (sistema metrico):
6.5 mm
10 mm
11.5 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 250
Descrizione
- Soda lime glass
- Round bottom
- X250
Specifica
Specifica
| Tipo di design | Fondo rotondo |
| Descrizione | Provetta per analisi |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Materiale | Vetro sodico calcico |
| Quantità | Confezione da 250 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |