Learn More
Rogo Sampaic™ Provette in vetro sodico-calcico
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
15.3 mm
17.3 mm
Lunghezza (sistema metrico):
160 mm
180 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
Descrizione
- Thin wall
- Available in two different capacities
Specifica
Specifica
| Descrizione | Provetta per analisi |
| Lunghezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Materiale | Vetro sodico calcico |
| Quantità | Confezione da 250 |
| Diametro (sistema metrico) | 17.3 mm |