Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime Glass Tube
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
25 mm
27 mm
28 mm
30 mm
Lunghezza (sistema metrico):
40 mm
45 mm
50 mm
52 mm
55 mm
70 mm
75 mm
80 mm
100 mm
missing translation for 'unitSize'
pezzi 200
Description
- Reusable
- 200Pack
- Clear soda lime glass
- With cap
Specifications
Specifications
| Lunghezza (sistema metrico) | 52 mm |
| Imballaggio | 200Pack |
| Diametro (sistema metrico) | 24 mm |
| Product Type | Test Tube |