Learn More
Fisherbrand™ Fiale in vetro sodico-calcico
Codice prodotto. 14831582 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3 ml
9 ml
10 ml
13.5 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 14831582
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these vials for general mixing and simple laboratory work. Soda Lime Glass Vials will withstand moderate warming (ex. in a water bath).
  • Clear flat bottom vials
  • Supplied with polythene stoppers
  • Available in a variety of sizes
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Materiale Vetro soda-calcico
Volume (sistema metrico) 3 ml
Include Tappo a scatto
N. per confezione 100
Materiale chiusura Polietilene
Tipo di chiusura Tappo a scatto
Altezza (sistema metrico) 38 mm
Quantità Confezione da 100