Learn More
BRAND™ Soda-Lime Glass Watch Glasses
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Soda-lime glass to DIN 12341
- Ground edges
- Stress-reduced to minimize risk of shattering
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN 12341 |
| Forma del fondo | Piatto |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Forma | Round |
| Tipo | Watch Glass |
| Finitura interna | Polished |
| Diametro (sistema metrico) | 150 mm |