Learn More
BRAND™ Soda-Lime Glass Watch Glasses
Codice prodotto. p-8004900 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10771572
Marca: BRAND™ 150065
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stress-reduced to minimize risk of shattering.
  • Soda-lime glass to DIN 12341
  • Ground edges
  • Stress-reduced to minimize risk of shattering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 12341
Forma del fondo Piatto
Materiale Soda Lime Glass
Forma Round
Tipo Watch Glass
Finitura interna Polished
Diametro (sistema metrico) 125 mm