Learn More
Gravis Vaso tondo twist-off in vetro bianco soda-lime, senza coperchio
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
280 mL
370 mL
660 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
- Available in a variety of capacities
- Durable and resilient
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2000 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il campionamento e la conservazione di liquidi |
| Materiale | Glass |
| Bocca | Stretta |
| Altezza (sistema metrico) | 68 mm |
| Product Type | Bottiglia a collo stretto |