Learn More
Gravis Vaso tondo twist-off in vetro bianco soda-lime, senza coperchio
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
280 mL
370 mL
660 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
- Available in a variety of capacities
- Durable and resilient
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 280 mL |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 63 mm |
| Materiale | Glass |
| Quantità | 10Pack |
| Product Type | Bottle |