Learn More
Gravis Vaso tondo twist-off in vetro bianco soda-lime, senza coperchio
Codice prodotto. p-8008462
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
280 mL
370 mL
660 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 11889112
Marca: Gravis H02755610
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Excellent for storage of samples in the laboratory. Gravis Glass Jars are manufactured from soda lime glass.
  • Available in a variety of capacities
  • Durable and resilient
Specifica
Capacità (sistema metrico) 280 mL
Diametro collo esterno (sistema metrico) 63 mm
Materiale Glass
Quantità 10Pack
Product Type Bottle