Learn More
Sodium 2,4-pentanedionate hydrate, 94%
Codice prodotto. 11466916
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
Codice prodotto. 11466916
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24009.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 86891-03-4 | C5H7NaO2 | 122.10 g/mol
Sodium 2,4-pentanedionate hydrate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sodium 2,4-pentanedionate hydrate is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible materials are strong oxidizing agents, water/ moisture, acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86891-03-4
Formula molecolare C5H7NaO2
Molecular Weight (g/mol) 122.10
Numero MDL MFCD00078034
InChI Key AIWZOHBYSFSQGV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 2,4-pentanedionate, sodium 2e-4-oxopent-2-en-2-olate hydrate
PubChem CID 90476915
IUPAC Name sodium;(E)-4-oxopent-2-en-2-olate;hydrate
SMILES [Na+].CC([O-])=CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium 2,4-pentanedionate hydrate
Punto di fusione 228°C to 230°C
Quantità 50 g
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 122.11 (Anhydrous)
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium 2,4-pentanedionate hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium 2,4-pentanedionate hydrate