missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium 4-phenylbutyrate, MedChemExpress

Codice prodotto. 16426866
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
200mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16426866

Marca: Medchem Express HY15654

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Sodium 4-phenylbutyrate (4-PBA sodium) is an inhibitor of HDAC and endoplasmic reticulum (ER) stress, used in cancer and infection research.

Sodium 4-phenylbutyrate (4-PBA sodium) is an inhibitor of HDAC and endoplasmic reticulum (ER) stress, used in cancer and infection research.

Specifica

Materiale o nome chimico Sodium 4-phenylbutyrate
Forma fisica Powder
CAS 1716-12-7
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H11NaO2
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo 4-PBA sodium4-Phenylbutyric acid sodiumBenzenebutyric acid sodium
Informazioni di solubilità H2O : 23.5 mg/mL (126.22 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O[Na])CCCC1=CC=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 186.18
Peso formulazione 186.18
Percent Purity 98.55%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato