Learn More
Sodium, 99.8%, oiled sticks, wrapped in aluminum foil
Codice prodotto. p-3523579 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
Codice prodotto. 10207882
Marca: Thermo Scientific Acros 390121000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-23-5 | Na | 22.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-23-5, 8042-47-5
Formula molecolare Na
Molecular Weight (g/mol) 22.99
Numero MDL MFCD00085307
InChI Key KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
IUPAC Name sodium
SMILES [Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium
Colore Gray
Punto di fusione 98.0°C
Punti di ebollizione 883.0°C
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Forma Stick
Formula lineare Na
Indice di Merck 15, 8708
Peso formulazione 23.99
Percent Purity 99.8%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium, under mineral oil
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.