Learn More
Sodium acetate, 3M aq. soln., pH 7.0, autoclaved, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15430157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
125mL
250mL
Codice prodotto. Quantità unitSize
15430157 125 mL 125mL
15440157 250 mL 250mL
2 options
Codice prodotto. 15430157
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60899.=E
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-09-3
Formula molecolare C2H3NaO2
Molecular Weight (g/mol) 82.03
Numero MDL MFCD00012459
InChI Key VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC Name sodio; acetato
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium acetate
Nota nome autoclaved
Formula lineare NaOOCCH3
Concentrazione 3M aq. soln.
Peso formulazione 82.03
Odore Odorless
pH 7.0
Quantità 125 mL
Forma fisica Liquid