Learn More
Sodium acetate Acetic acid solution, Volumetric, 0.1 M CH3COONa (in acetic acid), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15664850 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 15664850
Marca: Honeywell-Fluka 352081L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Volumetric, 0.1 M CH3COONa (in acetic acid)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium acetate Acetic acid solution
CAS 64-19-7
Quantità 1 L
Formula molecolare C2H4O2
Numero MDL MFCD00036152
Numero UN UN2789
Beilstein 3786729
Punto d'infiammabilità 40°C (104°F)
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
IUPAC Name acido acetico
Molecular Weight (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium acetate Acetic acid solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetic acid, Sodiumacetate