Learn More
Sodium Acetate, Anhydrous, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Acetate |
| Nota nome | Anhydrous |
| Quantità | 500 g |
| IUPAC Name | sodio; acetato |
| Peso formulazione | 82.03 |
| Grado | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |
| Gravità specifica | 1L = 1.53kg |