Learn More
Sodium acetate, For HPLC, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15686750 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 15686750
Marca: Honeywell-Fluka 7118550G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
for HPLC,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-09-3
Formula molecolare C2H3NaO2
Molecular Weight (g/mol) 82.03
Numero MDL MFCD00012459
InChI Key VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC Name sodio; acetato
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium acetate
Punto di fusione >300°C (decomposition)(literature)
Nota nome For HPLC, ≥99.0%
CAS min. % ≥90.0000%
CAS max % ≤100.0000%
Quantità 50 g
Formula lineare CH3COONa
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3595639
Punto d'infiammabilità <250°C (>482°F)
Peso formulazione 82.03
Percent Purity ≥99%
Grado HPLC
Punto di combustione 1112°F
Imballaggio Glass Bottle
Densità 1.45 g/cm3