Learn More
Sodium acetate hydrate, Puratronic™, 99.9985% (metals basis)
Codice prodotto. p-4782136
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11358828
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041685.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 41484-91-7 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Sodium acetate hydrate is used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 41484-91-7
Formula molecolare C2H3NaO2
Molecular Weight (g/mol) 82.03
Numero MDL MFCD00071557
InChI Key VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium acetate hydrate, sodium acetate monohydrate, acetic acid, sodium salt, monohydrate, c2h3o2.na.h2o, naoac water, water sodium acetate, naoac h2o, naoac.h2o, acmc-20ajp8, sodium hydroxide acetic acid
PubChem CID 23681166
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium acetate hydrate
Punto di fusione 58°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.9985%
Informazioni di solubilità Soluble in water.(726g/L)at 0 C.
IUPAC Name sodium;acetate;hydrate
Peso formulazione 82.03 (Anhydrous)
Odore Odorless
Aspetto White crystals
Densità 1.45