Learn More
Sodium Acetate solution EU Pharmacopoeia 0.2N, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Imballaggio:
Botle
Dimensione della confezione:
1000mL
Specifica
Specifica
| CAS | 6131-90-4 |
| Imballaggio | Botle |
| Formula molecolare | C2H9NaO5 |
| Quantità | 1000 mL |
| Sinonimo | sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn |
| InChI Key | AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+] |
| IUPAC Name | sodium;acetate;trihydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 136.079 |
| PubChem CID | 23665404 |
| Vedi altri risultati |